1,2-Fenilendiamonio dicloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
J60354.14 J60354.22
J60354.14EA 79 EUR
J60354.14 J60354.22
1,2-Fenilendiamonio dicloruro ≥98%
1,2-Fenilendiamonio dicloruro
Purity: 98+% CAS No.: 615-28-1 Molecular Formula: C6H8N2.2HCl Formula Weight: 181.07 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Beilstein Reference: 3912045 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012966
A peroxidase substrate for ELISA procedures
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂
Pto. de fusión: 205 °C
Número MDL: MFCD00012966
Núm. CAS: 615-28-1
EINECS: 210-418-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III