2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
J63144.14
J63144.22
J63144.30
J63144.14EA
30.8
EUR
J63144.14
J63144.22
J63144.30
2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol ≥99%
2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol
Purity: 99+%
CAS No.: 115-69-5
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 100-110°
Boiling Point: 151°/10mm
Beilstein Reference: 635708
Merck Reference: 14,448
MDL No.: MFCD00004678
A useful biological buffer
Formula:
C₄H₁₁NO₂ MW: 105.14 g/mol Pto. Ebullición: 151 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 100…110 °C Densidad: 1.211 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004678 Núm. CAS: 115-69-5 EINECS: 204-100-7 Índice Merck: 13,00447 |