Rojo neutro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N8,N8,3-Trimetil-2,8-fenazinadiamina monoclorhidrato
J63054.03
J63054.06
J63054.14
J63054.03EA
40
EUR
J63054.03
J63054.06
J63054.14
Rojo neutro
Rojo neutro
CAS No.: 553-24-2
Molecular Formula: C15H17ClN4
Formula Weight: 288.78
Physical Form: Powder
Appearance: Dark green to black
Melting Point: 290° dec.
Beilstein Reference: 3918740
Merck Reference: 14,6488
MDL No.: MFCD00012651
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
Formula:
C₁₅H₁₇ClN₄ MW: 288.78 g/mol Pto. de fusión: 290 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012651 Núm. CAS: 553-24-2 EINECS: 209-035-8 Índice Merck: 12,06571 |