3-Bromo-7-nitroindazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazol
J63480.03 J63480.06
J63480.03EA 102 EUR
J63480.03 J63480.06
3-Bromo-7-nitroindazol ≥98%
3-Bromo-7-nitroindazol
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Pto. de fusión: 176 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00159910
Núm. CAS: 74209-34-0