4-Aminonaftaleno-1,8-dicarboximida 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Aminonaphthalimide, 4-Aminonaphthalene-1,8-dicarboximide
J64358.MC
J64358.03
J64358.MCEA
50.4
EUR
J64358.MC
J64358.03
4-Aminonaftaleno-1,8-dicarboximida 95%
4-Aminonaftaleno-1,8-dicarboximida
Formula:
C₁₂H₈N₂O₂ MW: 212,21 g/mol Pto. Ebullición: 518 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: >360 °C Densidad: 1,105 Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00006921 Núm. CAS: 1742-95-6 EINECS: 217-110-1 |