cis-9-Octadecen-1-ol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
cis-Octadec-9-en-1-ol
H33475.03
H33475.14
H33475.06
H33475.03EA
160
EUR
H33475.03
H33475.14
H33475.06
cis-9-Octadecen-1-ol ≥99%
cis-9-Octadecen-1-ol
Purity: 99+%
CAS No.: 143-28-2
Molecular Formula: C18H36O
Formula Weight: 268.48
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 180°(356°F)
Refractive Index: 1.4600
Melting Point: ca 6°
Boiling Point: 206-207/13mm
Beilstein Reference: 1723962
MDL No.: MFCD00002993
Formula:
C₁₈H₃₆O MW: 268.48 g/mol Pto. Ebullición: 206…207 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 6 °C Densidad: 0.849 Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) |
Número MDL:
MFCD00002993 Núm. CAS: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Índice Merck: 12,06968 |