Dicianamido de 1-butil-3-metilimidazolio ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
H59175.06 H59175.18
H59175.06EA 130 EUR
H59175.06 H59175.18
Dicianamido de 1-butil-3-metilimidazolio ≥97%
Dicianamido de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₀H₁₅N₅
MW: 205,26 g/mol
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784457
Núm. CAS: 448245-52-1