Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-cloro-2-(trifluorometil)fenilborano
C2601-1G C2601-5G
TCIAC2601-1GEA 25 EUR
TCIAC2601-1G TCIAC2601-5G
Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
Número MDL: MFCD04973086
Núm. CAS: 313545-41-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b5c9c0d3a83bc192e7803d32bd95f9da8e84ff7&vid=1b5c9c0d3a83bc192e7803d32bd95f9da8e84ff7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %