L-Fenilalanina cell culture reagent
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-Phe-OH, L-α-Fenilalanina, 3-Fenil-L(-)-alanina, 3-Fenil-L-alanina
J63925.22 J63925.30 J63925.36
J63925.22EA 113 EUR
J63925.22 J63925.30 J63925.36
L-Fenilalanina cell culture reagent
L-Fenilalanina
CAS No.: 63-91-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water. Aqueous solubility increases with warming. Also soluble in methanol, ethanol or 1M NH4OH Beilstein Reference: 1910408 Merck Reference: 14,7271 MDL No.: MFCD00064227
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 173 °C
Densidad: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064227
Núm. CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Índice Merck: 14,7271