L-Alanina cell culture reagent
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
J60279.18 J60279.22 J60279.36
J60279.18EA 63.2 EUR
J60279.18 J60279.22 J60279.36
L-Alanina cell culture reagent
L-Alanine
CAS No.: 56-41-7 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 1720248 Merck Reference: 14,204 Optical Rotation: +14° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064410
Formula: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 295 °C (desc.)
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064410
Núm. CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Índice Merck: 14,204