Verde de bromocresol sal sódica ACS
Proveedor: Thermo Scientific
J64284.06
J64284.14
J64284.06EA
42.4
EUR
J64284.06
J64284.14
Verde de bromocresol sal sódica ACS
Verde de bromocresol sal sódica
CAS No.: 62625-32-5
Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S
Formula Weight: 720.02
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Dark brown to dark red
Melting Point: 230° dec.
MDL No.: MFCD00148898
Formula:
C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S Pto. de fusión: 230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148898 Núm. CAS: 62625-32-5 EINECS: 263-657-4 Índice Merck: 14,1386 |