Cloruro de 3,6-bis(etilamino)-9-[2-(etoxicarbonil)fenil]-2,7-dimetilxantilio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J62315.14 J62315.22
J62315.14EA 47.6 EUR
J62315.14 J62315.22
Cloruro de 3,6-bis(etilamino)-9-[2-(etoxicarbonil)fenil]-2,7-dimetilxantilio
Cloruro de 3,6-bis(etilamino)-9-[2-(etoxicarbonil)fenil]-2,7-dimetilxantilio
CAS No.: 989-38-8 Molecular Formula: C28H31ClN2O3 Formula Weight: 479.02 Physical Form: Powder Appearance: Red to brown Beilstein Reference: 3900071
Suitable for fluorescent labelling
Formula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Pto. Ebullición: ∼200 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012665
Núm. CAS: 989-38-8
EINECS: 213-584-9