Aceite de madera de cedro
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil
C0626-500ML
C0626-25ML
C0626-100ML
TCIAC0626-500MLEA
286
EUR
TCIAC0626-500ML
TCIAC0626-25ML
TCIAC0626-100ML
Aceite de madera de cedro
Aceite de madera de cedro
Densidad:
0,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132766 Núm. CAS: 8000-27-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange clear liquid |
Acid Value | max. 20.0 |