Polimixina B, sulfato
Proveedor: Thermo Scientific
J63074.03 J63074.06
J63074.03EA 139 EUR
J63074.03 J63074.06
Polimixina B, sulfato
Polimixina B, sulfato
Antibiotic for Gram-negative bacteria.
  • White to pale yellow powder
Soluble in water at 50mg/ml
Formula: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
MW: 1385,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00131991
Núm. CAS: 1405-20-5
Índice Merck: 14,7573