Naftaleno-1,5-disulfonato de disodio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Disodium 1,5-Naphthalenedisulphonate hydrate, Naphthalene-1,5-disulphonic acid disodium salt, 1,5-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 1,5-naphthalenedisulphonate, Sodium 1,5-naphthalenedisulphonate dibasic
N0441-25G N0441-500G
TCIAN0441-25GEA 16 EUR
TCIAN0441-25G TCIAN0441-500G
Naftaleno-1,5-disulfonato de disodio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Naftaleno-1,5-disulfonato de disodio
Formula: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
MW: 332,27 g/mol
Número MDL: MFCD00064178
Núm. CAS: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a866ed34e128c3c78d1675a4d65b8d462678f07&vid=1a866ed34e128c3c78d1675a4d65b8d462678f07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 4.5 to 10.0 %