Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dicloruro de 5,5'-difenil-3,3'-bis(4-nitrofenil)-2,2'-(3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-ilen)ditetrazolio
J60230.03
J60230.06
J60230.03EA
111
EUR
J60230.03
J60230.06
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT) ≥99%
Azul nitro-tetrazolio cloruro (NBT)
Purity: 99%
CAS No.: 298-83-9
Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6
Formula Weight: 817.65
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 4115923
MDL No.: MFCD00012159
Intense blue dye used in histochemistry determinations
Formula:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012159 Núm. CAS: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |