Dicloruro de 3,3'-(3,3'-dimetoxi[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis[2,5-bis(p-nitrofenil)-2H-tetrazolio] ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
TNBT, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium] dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 1184-43-6
Molecular Formula: C40H28Cl2N12O10.2C2H6O
Formula Weight: 999.78
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Beilstein Reference: 3897475
MDL No.: MFCD00036338
Redox indicator for enzymes
Formula:
C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀ MW: 907,64 g/mol Pto. de fusión: 165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036338 Núm. CAS: 1184-43-6 EINECS: 214-665-1 |