Esculina 1,5-hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63114.06
J63114.14
J63114.06EA
50.3
EUR
J63114.06
J63114.14
Esculina 1,5-hidrato
Esculina 1,5-hidrato
CAS No.: 66778-17-4
Molecular Formula: C15H16O9.1.5H2O
Formula Weight: 367.31 (340.29anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 202-210°
MDL No.: MFCD00149492
A naturally occuring antioxidant
Formula:
C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O Pto. de fusión: 202…210 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149492 Núm. CAS: 66778-17-4 EINECS: 208-517-5 Índice Merck: 14,3698 |