Dextrano, M.W. ~ 150,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J63789.09 J63789.18 J63789.22 J63789.36 J63789.A1
J63789.09EA 42.6 EUR
J63789.09 J63789.18 J63789.22 J63789.36 J63789.A1
Dextrano, M.W. ~ 150,000
Dextrano
CAS No.: 9004-54-0 Molecular Formula: (C6H16O5)n Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,2948 MDL No.: MFCD00130935
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130935
Núm. CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Índice Merck: 14,2948