Wright's stain Microscopy and Bacteriology
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
W0001-25G W0001-250G
TCIAW0001-25GEA 29 EUR
TCIAW0001-25G TCIAW0001-250G
Wright's stain Microscopy and Bacteriology
Wright's stain
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082143
Núm. CAS: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 521.0 to 526.0 nm (MeOH)
Lambda max.2 637.0 to 643.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 700 (MeOH, 521.0 to 526.0 nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 1100 (MeOH, 637.0 to 643.0 nm)