b-Nicotinamida adenina dinucleotido sal disodica, forma reducida (NADH-Na2) 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Nicotinamide adenine dinucleotide reduced, disodium salt (reduced form), NADH disodium salt, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy-((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy)hydroxyphosphoryl)oxyphosphinic acid disodium salt
J61638.03 J61638.06
J61638.03EA 78.5 EUR
J61638.03 J61638.06
b-Nicotinamida adenina dinucleotido sal disodica, forma reducida (NADH-Na2) 97%
NADH-Na2
Purity: 98% CAS No.: 606-68-8 Molecular Formula: C21H27N7Na2O14P2 Formula Weight: 709.41 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Beilstein Reference: 5230241 MDL No.: MFCD00036200
Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
MW: 709,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036200
Núm. CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3