2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
J63698.06 J63698.14
J63698.06EA 81.1 EUR
J63698.06 J63698.14
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina ≥98%
2,9-Dimetil-1,10-fenantrolina
Purity: 98% CAS No.: 484-11-7 Molecular Formula: C14H12N2 Formula Weight: 208.26 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to pale brown Melting Point: 159-164° Solubility: Soluble in methanol Merck Reference: 14,6449 MDL No.: MFCD00004973
Reagent for the Colourimetric determination of copper
Formula: C₁₄H₁₂N₂
Pto. de fusión: 159…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004973
Núm. CAS: 484-11-7
EINECS: 207-601-9
Índice Merck: 14,6449