2,4-Bis(2,4-diamino-5-metil-1-bencenazo)tolueno, clorhidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J64757.14 J64757.22
J64757.14EA 33.3 EUR
J64757.14 J64757.22
2,4-Bis(2,4-diamino-5-metil-1-bencenazo)tolueno, clorhidrato
2,4-Bis(2,4-diamino-5-metil-1-bencenazo)tolueno, clorhidrato
Formula: C₂₁H₂₄N₈·2HCl
Pto. de fusión: 222 °C, (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036386
Núm. CAS: 5421-66-9
EINECS: 226-541-4