NADPH-Na4 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: NADPH tetrasodium salt, Sodium (2R,3R,4R,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1(4H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)oxidophosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-3-yl phosphate, Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, (reduced form)
J62089.MC J62089.ME
J62089.MCEA 226 EUR
J62089.MC J62089.ME
NADPH-Na4 95%
NADPH-Na4
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036263
Núm. CAS: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3