Peróxido de hidrogeno 30%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
2192.0250EA 34.63 EUR
2192.0250 2192.1000 2192.2500PE 2192-39
Peróxido de hidrogeno 30%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
Pto. Ebullición: ∼107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ≤ 0 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay 30.0 - 32.0 %
Ammonium (NH4) max. 5 ppm
Color (APHA) max. 10
Chloride (Cl) max. 1 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Nitrate (NO3) max. 2 ppm
Phosphate (PO4) max. 2 ppm
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Sulfate (SO4) max. 2 ppm
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0006
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.1
Germanium (Ge) max. 0.05
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1