Sodio hidróxido 20% en solución acuosa, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
2615.5000PEEA
517.77
EUR
2615.5000PE
2615.9980PE
Sodio hidróxido 20% en solución acuosa, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Formula:
NaOH Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 9…10 °C Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Assay (NaOH) | 19.0 - 21.0 % |
Appearance (clear, colorless liquid) | passes test |
Sodium Carbonate (Na2CO3) | max. 0.6 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chlorides (as Cl) | max. 5 |
Iron (Fe) | max. 0.5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |