Potasio cloruro 1 M aqueous solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potassiumchloride
J63739.AE J63739.AK
J63739.AEEA 75.2 EUR
J63739.AE J63739.AK
Potasio cloruro 1 M aqueous solution
Potasio cloruro
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: ClK Formula Weight: 74.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid
Formula: KCl
MW: 74.55 g/mol
Pto. Ebullición: 1420
Pto. de fusión: 773
Densidad: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,07621