Potasio cloruro 1 mol/l (1 N) en solución acuosa
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Potassiumchloride
600213-100 600213-250 600213-500
CAYM600213-100EA 29.7 EUR
CAYM600213-100 CAYM600213-250 CAYM600213-500
Potasio cloruro 1 mol/l (1 N) en solución acuosa
Potasio cloruro
Formula: KCl
MW: 74.55 g/mol
Pto. Ebullición: 1420
Pto. de fusión: 773
Densidad: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,07621