Magnesio cloruro 1 M en solución acuosa, sterile-filtered
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cloruro de magnesio
J61014.XE J61014.AK
J61014.XEEA 84.8 EUR
J61014.XE J61014.AK
Magnesio cloruro 1 M en solución acuosa, sterile-filtered
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Pto. Ebullición: 1412
Pto. de fusión: 715
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011106
Núm. CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 13,05684