Magnesio cloruro 1 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J62411.AD
J62411.AE
J62411.ADEA
65.1
EUR
J62411.AD
J62411.AE
Magnesio cloruro 1 M en solución acuosa
Magnesio cloruro
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011106
Formula:
MgCl₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011106 Núm. CAS: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Índice Merck: 13,05684 |