Magnesio cloruro hexahidrato cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cloruro de magnesio hexahidrato
J62575.30 J62575.36 J62575.A1
J62575.30EA 66.2 EUR
J62575.30 J62575.36 J62575.A1
Magnesio cloruro hexahidrato cell culture reagent
Magnesio cloruro hexahidrato
CAS No.: 7791-18-6 Molecular Formula: MgCl2.6H2O Formula Weight: 203.30 (95.22anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00149781
Formula: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1412
Pto. de fusión: 117
Densidad: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149781
Núm. CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Índice Merck: 14,5662