Benzamidina clorhidrato hidrato, (H₂O 10-14%) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de benzamidinio hidrato
J62823.06
J62823.09
J62823.06EA
42.8
EUR
J62823.06
J62823.09
Benzamidina clorhidrato hidrato, (H₂O 10-14%) 99%
Fenilamidina clorhidrato hidrato
Purity: 99%
CAS No.: 206752-36-5
Molecular Formula: C7H8N26.HCl.xH2O
Formula Weight: 156.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder or beads
Melting Point: 80-85°
Beilstein Reference: 3594959
MDL No.: MFCD00013025
Reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like proteins and serine proteases
Formula:
C₇H₉ClN₂ MW: 174.63 g/mol Pto. de fusión: 80…85 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00066285 Núm. CAS: 1670-14-0 EINECS: 216-795-4 |