Daidzeina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4',7-Dihidroxiisoflavona, 7-Hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-4-benzopirona
J63763.ME
J63763.03
J63763.MC
J63763.MEEA
127
EUR
J63763.ME
J63763.03
J63763.MC
Daidzeina ≥98%
Daidzeina
Purity: 98+%
CAS No.: 486-66-8
Molecular Formula: C15H10O4
Formula Weight: 254.24
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Melting Point: 328-332° dec.
Beilstein Reference: 231523
Merck Reference: 14,2801
MDL No.: MFCD00016954
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
Formula:
C₁₅H₁₀O₄ MW: 254.24 g/mol Pto. Ebullición: 513 Pto. de fusión: 328…332 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00016954 Núm. CAS: 486-66-8 EINECS: 207-635-4 |