21-Acetato de dexametasona
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
11β,17α-Dihydroxy-21-(ethanoyloxy)-9-fluor-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion, Dexamethasone acetate
J63691.03
J63691.06
J63691.03EA
181
EUR
J63691.03
J63691.06
21-Acetato de dexametasona
21-Acetato de dexametasona
CAS No.: 1177-87-3
Molecular Formula: C24H31FO6
Formula Weight: 434.50
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 240°
Solubility: Soluble at 100 mg/ml in acetone
Beilstein Reference: 2342608
Merck Reference: 14,2943
MDL No.: MFCD00027407
Glucocorticoid anti-inflamatory
Formula:
C₂₄H₃₁FO₆ MW: 434,5 g/mol Pto. de fusión: 240 °C |
Número MDL:
MFCD00027407 Núm. CAS: 1177-87-3 EINECS: 214-646-8 Índice Merck: 14,2943 |