4-(2-Aminoetil)fenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxyphenethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol
J60990.03
J60990.06
J60990.14
J60990.03EA
34.4
EUR
J60990.03
J60990.06
J60990.14
4-(2-Aminoetil)fenol ≥98%
4-(2-Aminoetil)fenol
Purity: 98+%
CAS No.: 51-67-2
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to yellow
Melting Point: 160-162°
Boiling Point: 175-181°/8mm Hg
Beilstein Reference: 1099914
Merck Reference: 14,9835
MDL No.: MFCD00008193
Reagent for fluorescence enzyme immunoassay
Formula:
C₈H₁₁NO Pto. Ebullición: 175…181 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 160…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008193 Núm. CAS: 51-67-2 EINECS: 200-115-8 Índice Merck: 14,9835 |