DTE (DL-ditioeritritol) 99% para electroforesis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
DTE, (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol
J64656.03
J64656.14
J64656.03EA
44.1
EUR
J64656.03
J64656.14
DTE (DL-ditioeritritol) 99% para electroforesis
1,4-Ditioeritrita
Purity: 99%
CAS No.: 6892-68-8
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Stench
Melting Point: 82-84°
Beilstein Reference: 1719756
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00063750
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Pto. Ebullición: 286 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 82…84 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063750 Núm. CAS: 6892-68-8 EINECS: 229-998-8 UN: 3335 ADR: 9, |