Citocalasina B
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
J65342.X0 J65342.MA
J65342.X0EA 288 EUR
J65342.X0 J65342.MA
Citocalasina B
Citocalasina B
Formula: C₂₉H₃₇NO₅
Pto. de fusión: 218…221 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077704
Núm. CAS: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,2790