2'-Trifluorometoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2794-5G T2794-25G
TCIAT2794-5GEA 167 EUR
TCIAT2794-5G TCIAT2794-25G
2'-Trifluorometoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Trifluorometoxiacetofenona
Formula: C₉H₇F₃O₂
Número MDL: MFCD00236320
Núm. CAS: 220227-93-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81ad78bb9b78f81016a5d58c510150028beaa3f2&vid=81ad78bb9b78f81016a5d58c510150028beaa3f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %