Bis(4-clorofenil) sulfona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-Diclorodifenilsulfona
B0810-25G B0810-500G B0810-100G
TCIAB0810-25GEA 16 EUR
TCIAB0810-25G TCIAB0810-500G TCIAB0810-100G
Bis(4-clorofenil) sulfona ≥98.0% (por GC)
Bis(4-clorofenil) sulfona
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Número MDL: MFCD00000619
Núm. CAS: 80-07-9
EINECS: 201-247-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e89d1aaeb7afff5681e9669a6a41e710d552edd4&vid=e89d1aaeb7afff5681e9669a6a41e710d552edd4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 151.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency