p-Anisaldehído solución in ethanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) stain, para TLC
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Methoxybenzaldehyde
A1674-500ML A1674-100ML
TCIAA1674-500MLEA 84 EUR
TCIAA1674-500ML TCIAA1674-100ML
p-Anisaldehído solución in ethanol (contains Acetic acid, H₂SO₄) stain, para TLC
p-Anisaldehído
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 140 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0…2 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003385
Núm. CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,00663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9785f5e5a82d119c6bd327473326b3f8da4ed64a&vid=64d2a02464457d0d82d716682b8899a53fc1ce20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Color test A yellow spot appears on 4-dimethylaminobenzaldehyde.