L-Treonina cell culture reagent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
L(-)-Treonina, H-Thr-OH
J63709.30
J63709.A1
J63709.30EA
76.7
EUR
J63709.30
J63709.A1
L-Treonina cell culture reagent
L-Treonina
CAS No.: 72-19-5
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 256° dec.
Beilstein Reference: 1721646
Merck Reference: 14,9380
MDL No.: MFCD00064270
Formula:
C₄H₉NO₃ MW: 119.12 g/mol Pto. de fusión: 256 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064270 Núm. CAS: 72-19-5 EINECS: 200-774-1 Índice Merck: 14,9380 |