1-Metil-3-octilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-Methyl-3-n-octylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
H35352.06 H35352.14 H35352.22
H35352.06EA 64.5 EUR
H35352.06 H35352.14 H35352.22
1-Metil-3-octilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥99%
1-Metil-3-octilimidazolio bis(trifluorometilsulfonil)imida
Formula: C₁₄H₂₃F₆N₃O₄S₂
MW: 475,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458946
Núm. CAS: 178631-04-4