Ácido 2-(3,6-dihidroxi-2,4,5,7-tetraiodoxanten-9-il)-benzoico, powder, spirit soluble
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
C.I. 45430:2
J62619.06
J62619.14
J62619.22
J62619.06EA
34.8
EUR
J62619.06
J62619.14
J62619.22
Ácido 2-(3,6-dihidroxi-2,4,5,7-tetraiodoxanten-9-il)-benzoico, powder, spirit soluble
Ácido 2-(3,6-dihidroxi-2,4,5,7-tetraiodoxanten-9-il)-benzoico
Formula:
C₂₀H₈I₄O₅ MW: 835,89 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005044 Núm. CAS: 15905-32-5 EINECS: 240-046-0 |