Ácido micofenólico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
J61905.03
J61905.06
J61905.09
J61905.03EA
46
EUR
J61905.03
J61905.06
J61905.09
Ácido micofenólico ≥98%
Ácido micofenolico
Purity: 98%
CAS No.: 24280-93-1
Molecular Formula: C17H20O6
Formula Weight: 320.34
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Melting Point: 139-141°
Solubility: Soluble in methanol at 50mg/ml
Beilstein Reference: 1295848
Merck Reference: 14,6327
MDL No.: MFCD00036814
Immunosupressant agent. Blocks inosine monophosphate dehydrogenase in the guanosine monophosphate pathway
Formula:
C₁₇H₂₀O₆ MW: 320,34 g/mol Pto. de fusión: 139…141 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00036814 Núm. CAS: 24280-93-1 EINECS: 246-119-3 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,6327 |