2-Cloro-6-nitrobenzotiazol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-6-nitro-1,3-benzotiazol
H35525.03 H35525.09
H35525.03EA 43.3 EUR
H35525.03 H35525.09
2-Cloro-6-nitrobenzotiazol 95%
2-Cloro-6-nitrobenzotiazol
Formula: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214,63 g/mol
Pto. de fusión: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022852
Núm. CAS: 2407-11-6
EINECS: 219-302-0