Ácido 2-(4-hidroxifenilazo)benzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0586-25G H0586-5G
TCIAH0586-25GEA 140 EUR
TCIAH0586-25G TCIAH0586-5G
Ácido 2-(4-hidroxifenilazo)benzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2-(4-hidroxifenilazo)benzoico
Formula: C₁₃H₁₀N₂O₃
Número MDL: MFCD00002428
Núm. CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c06f8e65bc0eea5d1d4834a22da69d4dcd072da&vid=8c06f8e65bc0eea5d1d4834a22da69d4dcd072da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %