Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J65118.MD J65118.03
J65118.MDEA 84.3 EUR
J65118.MD J65118.03
Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico 98%
Ácido 1-aminociclopropanocarboxilico
Formula: C₄H₇NO₂
Pto. de fusión: 229…231 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009944
Núm. CAS: 22059-21-8