5-(Bromometil)-1,3-dibromobenceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
D4020-5G
D4020-25G
TCIAD4020-5GEA
47
EUR
TCIAD4020-5G
TCIAD4020-25G
5-(Bromometil)-1,3-dibromobenceno ≥95.0% (por GC)
5-(Bromometil)-1,3-dibromobenceno
Formula:
C₇H₅Br₃ Pto. Ebullición: 169°C Pto. de fusión: 93…95 °C |
Número MDL:
MFCD00052415 Núm. CAS: 56908-88-4 UN: 3261 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |