Lidocaina clorhidrato monohidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
J63035.06
J63035.14
J63035.06EA
41
EUR
J63035.06
J63035.14
Lidocaina clorhidrato monohidrato ≥98%
Lidocaina clorhidrato monohidrato
Formula:
C₁₄H₂₃ClN₂O·1H₂O MW: 270.8 g/mol Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150329 Núm. CAS: 6108-05-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,5482 |