Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
J65332.06 J65332.14 J65332.22
J65332.06EA 48.1 EUR
J65332.06 J65332.14 J65332.22
Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico 95%
Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico
Formula: C₁₆H₁₃NO₃S
MW: 299.35 g/mol
Pto. de fusión: 215…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003998
Núm. CAS: 82-76-8
EINECS: 201-438-7
Índice Merck: 14,661